Tinselenid ≥99.999% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
18781.06
18781.14
18781.06EA
1590
DKK
18781.06
18781.14
Tinselenid ≥99.999% (metals basis)
Tinselenid
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-06-6
Molecular Formula: SnSe
Formula Weight: 197.65
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 861°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00054049
Formel:
SeSn Smeltepunkt: 861 °C Massefylde: 6,18 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00054049 CAS-nummer: 1315-06-6 EINECS: 215-257-6 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8789 |