Carbondisulfid 99.9%, extra pure low in benzene
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
177280010 177280250 177285000 177280025
ACRO177280010EA 1130 DKK
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000 ACRO177280025
Carbondisulfid 99.9%, extra pure low in benzene
Carbondisulfid
Formel: CS₂
Molekylvægt: 76.14 g/mol
Kogepunkt: 46.2
Smeltepunkt: –111 °C
Massefylde: 1.262 g/cm³
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN nummer: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %