Carbondisulfid 99.9% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
167710250 167715000 167710025
ACRO167710250EA 351 DKK
ACRO167710250 ACRO167715000 ACRO167710025
Carbondisulfid 99.9% for spectroscopy
Carbondisulfid
Formel: CS₂
Molekylvægt: 76.14 g/mol
Kogepunkt: 46 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –111 °C
Massefylde: 1.262 g/cm³
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN nummer: 1131
ADR: 3
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
UV at 380 nm A: ≤1.3
UV at 390 nm A: ≤0.5
UV at 400 nm A: ≤0.1
UV at 410 nm A: ≤0.05
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %