Kieselgel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 1060 DKK
60742-1KG 60742-25KG
Kieselgel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=3f8d94354f149f3abd134327fe45819930dc3924&prid=web&clid=SAPDAM