Kieselgel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high purity for column chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
60741-1KGEA 1030 DKK
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
Kieselgel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high purity for column chromatography, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269b27dcefc3b5c7fb165351f35e8d8c78e597a9&vid=b12160b7bd956d4812c0c9d911a65dbdcfeefa50&prid=web&clid=SAPDAM