Kieselgel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, høj renhed til flash kromagrafi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
60737-2.5KGEA 2950 DKK
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
Kieselgel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, høj renhed til flash kromagrafi, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672d590b438a0f58c5a72b4e431a2384f386ee6f&vid=19a4617ff7fa36beb691c559314943d13c7d04e5&prid=web&clid=SAPDAM