Kieselgel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, high purity for flash chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
60737-2.5KGEA
2950
DKK
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
Kieselgel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, high purity for flash chromatography, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60.08 g/mol Kogepunkt: 2230 Smeltepunkt: 1710 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 112926-00-8 |