Kieselgel, Pore size: 60 Å
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P090.1 P090.2 P090.3
ROTHP090.1EA 327.43 DKK
ROTHP090.1 ROTHP090.2 ROTHP090.3
Kieselgel, Pore size: 60 Å
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4