Kieselgel, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 764 DKK
1.01907.1000 1.01907.5000
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16