Kieselgel, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm til kromotografi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
419280010 419282500 419280050
ACRO419280010EA 1800 DKK
ACRO419280010 ACRO419282500 ACRO419280050
Kieselgel, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm til kromotografi
Silica gel
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Granular powder
Particle size ≤10.0 % < 200 Mesh
Specific surface area 275 to 375 m²/g (BET)
Pore volume 0.95 to 1.3 ml/g (N2)
Volatiles ≤8.0 % (160°C)