Kieselgel 3-6 mm, non toxic til tørring
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 537 DKK
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
Kieselgel 3-6 mm, non toxic til tørring
Silica gel
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)