Kieselgel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm til kromotografi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
240380010
240380050
ACRO240380010EA
829
DKK
ACRO240380010
ACRO240380050
Kieselgel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm til kromotografi
Silica gel
Formel:
SiO₂ Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1710 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤10 % (undersized particles) |
Specific surface area | 480 to 550 m²/g |
Pore volume | 0.55 to 0.85 ml/g |
pH | 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water) |
Residual water | ≤4 % (150°C, 2 h) |