Tin(II)chlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 550 DKK
8.18150.0100 8.18150.0500
Tin(II)chlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Tin(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Kogepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Massefylde: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)