Borsyre ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
20177.290EA 291 DKK
20177.290 20177.368
Borsyre ≥98%, TECHNICAL
Borsyre
Formel: B(OH)₃
Kogepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %