di-Bortrioxid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 12250 DKK
1.00169.0250 1.00169.0150
di-Bortrioxid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Kogepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011315
CAS-nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)