di-Bortrioxid 98% -40 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 737 DKK
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
di-Bortrioxid 98% -40 mesh
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Kogepunkt: 1860 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 2,46 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011315
CAS-nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)