Thallium(I)nitrat 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
265590250
265591000
ACRO265590250EA
775
DKK
ACRO265590250
ACRO265591000
Thallium(I)nitrat 99.5%
Thallium(I) nitrate
Formel:
NO₃Tl Kogepunkt: 433 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 206 °C Massefylde: 1,273 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011280 CAS-nummer: 10102-45-1 EINECS: 233-273-1 UN nummer: 2727 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09400 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤5000 ppm |