Di-sec-butylamin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1604-25ML D1604-500ML
TCIAD1604-25MLEA 132 DKK
TCIAD1604-25ML TCIAD1604-500ML
Di-sec-butylamin ≥99.0% (by GC)
Di-sec-butylamin
Formel: C₈H₁₉N
Kogepunkt: 132°C
Flammepunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00009326
CAS-nummer: 626-23-3
EINECS: 210-937-9
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&vid=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %