Thallium(I)chlorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thallium chloride
208880250 208881000
ACRO208880250EA 1100 DKK
ACRO208880250 ACRO208881000
Thallium(I)chlorid 99%
Thallium(I) chloride
Formel: ClTl
Molekylvægt: 239.84 g/mol
Kogepunkt: 720
Smeltepunkt: 430
Massefylde: 7 g/cm³
MDL Number: MFCD00011274
CAS-nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN nummer: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09395
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %