Indium(III)chlorid 99.995% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 834 DKK
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III)chlorid 99.995% (trace metals basis)
Indium(III) chloride
Formel: Cl₃In
Molekylvægt: 221.18 g/mol
Kogepunkt: 800
Smeltepunkt: 586 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011058
CAS-nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %