Malachite green oxalat in water, crystalline til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
32745-100G 32745-1KG 32745-50G
32745-100GEA 462 DKK
32745-100G 32745-1KG 32745-50G
Malachite green oxalat in water, crystalline til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Malachite green oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Smeltepunkt: ∼159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011766
CAS-nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.01 g in 10 ml methanol
Loss on drying ≤7.0%
Wavelength (1) UV 609 - 619 nm
Wavelength (2) UV 420 - 430 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥300