Ammoniakvand 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 923 DKK
318612-2L 318612-500ML
Ammoniakvand 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 38 °C
Massefylde: 0.9…1.0 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %