N-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18660.0005 8.18660.0250
8.18660.0005EA 272 DKK
8.18660.0005 8.18660.0250
N-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Molekylvægt: 163.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008798
CAS-nummer: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -30 - -25 °C
Molar Mass 163.26 g/mol
Boiling Point 218 - 220 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (53 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C, 589 nm)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)