Glyoxylsyre monohydrat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 436 DKK
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Glyoxylsyre monohydrat, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsyre monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molekylvægt: 92.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149497
CAS-nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material