Cysteaminiumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 483 DKK
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminiumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molekylvægt: 113.61 g/mol
Smeltepunkt: 67…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test