1,2,3,6-Tetrahydrophthalicanhydrid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
8.00742.0100EA 283 DKK
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
1,2,3,6-Tetrahydrophthalicanhydrid, Sigma-Aldrich®
1,2,3,6-Tetrahydrophthalicanhydrid
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 85-43-8
EINECS: 201-605-4
UN nummer: 2698
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 103 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Boiling Point 195 °C (67 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.375 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C