1,2-Epoxy-3-methoxypropan, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Allyl glycidyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00259.0250 8.00259.2500
8.00259.0250EA 725 DKK
8.00259.0250 8.00259.2500
1,2-Epoxy-3-methoxypropan, Sigma-Aldrich®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005143
CAS-nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN nummer: 2219
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -100 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 264 °C