3-Chlorpropen stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Allylchlorid
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 255 DKK
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Chlorpropen stabilised, Sigma-Aldrich®
3-Chloropropene
Formel: C₃H₅Cl
Kogepunkt: 44 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000984
CAS-nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN nummer: 1100
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00286
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C