Aminoguanidin, HCl
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
81530-10 81530-100 81530-25 81530-50
CAYM81530-10EA 536 DKK
CAYM81530-10 CAYM81530-100 CAYM81530-25 CAYM81530-50
Aminoguanidin, HCl
Aminoguanidin, HCl
Formel: CH₇ClN₄
Molekylvægt: 110.55 g/mol
MDL Number: MFCD00039074
CAS-nummer: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7