(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin 99%, ee 99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 99%
CAS No.: 100243-39-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point:
Formel:
C₄H₉NO Kogepunkt: 108…110 °C (8 mmHg) Smeltepunkt: 15 °C Massefylde: 1,048 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00192426 CAS-nummer: 100243-39-8 |