Methyl5-methylnicotinat ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L16371.03
L16371.06
L16371.03EA
602
DKK
L16371.03
L16371.06
Methyl5-methylnicotinat ≥94%
Methyl5-methylnicotinat
Purity: 94%
CAS No.: 29681-45-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 90°/3mm
MDL No.: MFCD01075739
Formel:
C₈H₉NO₂ Kogepunkt: 90 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 42…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075739 CAS-nummer: 29681-45-6 |