4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13454.03
L13454.06
L13454.14
L13454.03EA
411
DKK
L13454.03
L13454.06
L13454.14
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 31680-07-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point:
Formel:
C₈H₇NO₃ Smeltepunkt: 44…48 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017011 CAS-nummer: 31680-07-6 EINECS: 250-760-4 |