Dichlordiethylsilan 94%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L03239.09
L03239.18
L03239.09EA
511
DKK
L03239.09
L03239.18
Dichlordiethylsilan 94%, stænger
Dichlorodiethylsilane
Purity: 94%
CAS No.: 1719-53-5
Molecular Formula: C4H10Cl2Si
Formula Weight: 157.12
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
Melting Point: -97°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 605313
UN No.: 1767
MDL No.: MFCD00000493
Formel:
C₄H₁₀Cl₂Si Kogepunkt: 129…131 °C Smeltepunkt: –97 °C Massefylde: 1,055 Flammepunkt: 28 °C (82 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000493 CAS-nummer: 1719-53-5 EINECS: 217-005-0 UN nummer: 1767 ADR: 8,II |