(Triisopropylsilyl)acetylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Ethynyltriisopropylsilane
H53405.06
H53405.14
H53405.06EA
1260
DKK
H53405.06
H53405.14
(Triisopropylsilyl)acetylen ≥97%
(Triisopropylsilyl)acetylen
Purity: 97%
CAS No.: 89343-06-6
Molecular Formula: C11H22Si
Formula Weight: 182.38
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4527
Boiling Point: 50-52°/0.6mm
Beilstein Reference: 3536241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075452
Formel:
C₁₁H₂₂Si Molekylvægt: 182.38 g/mol Kogepunkt: 50…52 °C (0.6 mmHg) Massefylde: 0.813 Flammepunkt: 56 °C (133 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS-nummer: 89343-06-6 ADR: 3 III |