1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(Iodoethynyl)trimethylsilane
H53375.03
H53375.06
H53375.14
H53375.03EA
583
DKK
H53375.03
H53375.06
H53375.14
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen ≥97%
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen
Purity: 97%
CAS No.: 18163-47-8
Molecular Formula: C5H9ISi
Formula Weight: 224.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 130°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00274201
Formel:
C₅H₉ISi Kogepunkt: 130 °C Massefylde: 1,46 Flammepunkt: 48 °C (118 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274201 CAS-nummer: 18163-47-8 ADR: 3,III |