Furfurylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B23975.22
B23975.36
B23975.22EA
442
DKK
B23975.22
B23975.36
Furfurylamin 99%
Furfurylamin
Purity: 99%
CAS No.: 617-89-0
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Amine-like
pH: 11.6
Melting Point: -70°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1614
UN No.: 2526
MDL No.: MFCD00003258
Formel:
C₅H₇NO Kogepunkt: 145…146 °C Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 1,050 Flammepunkt: 37 °C (99 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003258 CAS-nummer: 617-89-0 EINECS: 210-536-9 UN nummer: 2526 ADR: 3,III |