1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22985.18
B22985.30
B22985.18EA
369
DKK
B22985.18
B22985.30
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid ≥98%
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 2008-75-5
Molecular Formula: C7H14ClN.HCl
Formula Weight: 184.11
Melting Point: 229-235°
Beilstein Reference: 3910268
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012837
Formel:
C₇H₁₅Cl₂N Smeltepunkt: 229…235 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012837 CAS-nummer: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 UN nummer: 2928 ADR: 6.1,II |