Methyl6-methoxynicotinat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20808.18
B20808.09
B20808.30
B20808.18EA
2670
DKK
B20808.18
B20808.09
B20808.30
Methyl6-methoxynicotinat ≥98%
Methyl6-methoxynicotinat
Purity: 98%
CAS No.: 26218-80-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 48-53°
MDL No.: MFCD00674130
Formel:
C₈H₉NO₃ Smeltepunkt: ∼ 48…53 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00674130 CAS-nummer: 26218-80-4 |