4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17081.06
A17081.14
A17081.06EA
573
DKK
A17081.06
A17081.14
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 31680-08-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00126498
Formel:
C₈H₇NO₄ Smeltepunkt: 97…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00126498 CAS-nummer: 31680-08-7 |