N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22 A16901.06 A16901.14
A16901.22EA 13530 DKK
A16901.22 A16901.06 A16901.14
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin
Purity: 97% CAS No.: 111-33-1 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(90°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 143-146° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008292
Formel: C₅H₁₄N₂
Kogepunkt: 143…146 °C
Massefylde: 0,817
Flammepunkt: 32 °C (90 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008292
CAS-nummer: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ADR: 3,II