1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere) ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36 A16769.22
A16769.36EA 882 DKK
A16769.36 A16769.22
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere) ≥99%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere)
Purity: 99% CAS No.: 105-08-8 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 161°(322°F) Melting Point: ca 30° Boiling Point: 282-284° Beilstein Reference: 1902271 MDL No.: MFCD00001512
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Kogepunkt: 282…284 °C
Smeltepunkt: ∼ 30 °C
Massefylde: 1.04
Flammepunkt: 161 °C (322 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001512
CAS-nummer: 105-08-8
EINECS: 203-268-9