1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12718.0E A12718.22 A12718.36
A12718.0EEA 2300 DKK
A12718.0E A12718.22 A12718.36
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98% CAS No.: 118-52-5 Molecular Formula: C5H6Cl2N2O2 Formula Weight: 197.02 Flash Point: 174°(345°F) Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 146013 Merck Reference: 14,3065 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003190
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 130…134 °C
Massefylde: 1,500
Flammepunkt: 174 °C (345 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003190
CAS-nummer: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,3065