1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12449.14
A12449.22
A12449.36
A12449.14EA
545
DKK
A12449.14
A12449.22
A12449.36
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥99%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Purity: 99%
CAS No.: 6674-22-2
Molecular Formula: C9H16N2
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 116°(240°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Amine-like
pH: 12.8
Melting Point: -70°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 508906
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00006930
Formel:
C₉H₁₆N₂ Kogepunkt: 261 °C Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 1,020 Flammepunkt: 116 °C (240 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006930 CAS-nummer: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN nummer: 3267 ADR: 8,II |