1,1'-Dimethylferrocen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12175.03 A12175.06 A12175.14
A12175.03EA 328 DKK
A12175.03 A12175.06 A12175.14
1,1'-Dimethylferrocen ≥97%
1,1'-Dimethylferrocen
Purity: 97% CAS No.: 1291-47-0 Molecular Formula: C12H14Fe Formula Weight: 214.09 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 36-41° MDL No.: MFCD00001425
Formel: C₁₂H₁₄Fe
Molekylvægt: 214.09 g/mol
Smeltepunkt: 36…41 °C
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001425
CAS-nummer: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3