2-Amino-3,3-dimethylbutan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A11530.03
A11530.06
A11530.14
A11530.03EA
569
DKK
A11530.03
A11530.06
A11530.14
2-Amino-3,3-dimethylbutan 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3850-30-4
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008078
Formel:
C₆H₁₅N Molekylvægt: 101.19 g/mol Massefylde: 0.755 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008078 CAS-nummer: 3850-30-4 EINECS: 223-353-4 ADR: 3 II |