Kviksølv(II) trifluoracetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
88132.06
88132.14
88132.06EA
633
DKK
88132.06
88132.14
Kviksølv(II) trifluoracetat ≥98%
Kviksølv(II) trifluoracetat
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Formel:
C₄F₆HgO₄ Molekylvægt: 426.62 g/mol Smeltepunkt: 167…169 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013201 CAS-nummer: 13257-51-7 EINECS: 236-250-4 UN nummer: 2025 ADR: 6.1 II |