(1-Amino-2-hydroxyethyl)benzol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
374280010 374280050
ACRO374280010EA 267 DKK
ACRO374280010 ACRO374280050
(1-Amino-2-hydroxyethyl)benzol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130145
CAS-nummer: 7568-92-5
UN nummer: 3263
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %