Aminoguanidin, HCl 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368910250 368911000
ACRO368910250EA 510 DKK
ACRO368910250 ACRO368911000
Aminoguanidin, HCl 98%
Aminoguanidin, HCl
Formel: CH₇ClN₄
Smeltepunkt: >160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039074
CAS-nummer: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7