(Triisopropylsilyl)acetylen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368740050 368740250
ACRO368740050EA 945 DKK
ACRO368740050 ACRO368740250
(Triisopropylsilyl)acetylen 97%
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₂₂Si
Kogepunkt: 50…52 °C (6 mmHg)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075452
CAS-nummer: 89343-06-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %