Dichlordiethylsilan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
338100050 338100250
ACRO338100050EA 337 DKK
ACRO338100050 ACRO338100250
Dichlordiethylsilan 97%
Dichlorodiethylsilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Smeltepunkt: –96 °C
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000493
CAS-nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN nummer: 1767
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %